Läs mer
Oxamflatin, TRC
Produktkod. 30415175
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30415175 5 mg
1 options
Produktkod. 30415175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8450905MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxamflatin
CAS 151720-43-3
Molekylformel C17 H14 N2 O4 S
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14N2O4S/c20-17(18-21)12-5-4-7-14-8-6-9-15(13-14)19-24(22,23)16-10-2-1-3-11-16/h1-3,5-6,8-13,19,21H,(H,18,20)/b12-5+
LEDER ONC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1
IUPAC-namn (E)-5-[3-(bensensulfonamido)fenyl]-N-hydroxypent-2-en-4-ynamid
Molekylvikt (g/mol) 342.37
Formel vikt 342.0674