Läs mer
Oxamsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474227 100 g 100g
11454227 5 g 5g
11464227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20344.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 471-47-6 | C2H3NO3 | 89.05 g/mol
Oxamsyra kan också hämma mjölksyradehydrogenas i den intakta Ehrlich ascitestumörcellen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oxamsyra kan också hämma mjölksyradehydrogenas i den intakta Ehrlich ascitestumörcellen.
Löslighet
Lösligt i vatten 108 mg/ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-47-6
Molekylformel C2H3NO3
Molekylvikt (g/mol) 89.05
MDL-nummer MFCD00008006
InChI-nyckel SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-oxoacetic acid, oxamate, acetic acid, aminooxo, oxalamic acid, oxamidic acid, glycine, 2-oxo, oxalic acid monoamide, amino oxo acetic acid, aminooxoacetic acid, oxamate repellent
PubChem CID 974
ChEBI CHEBI:18058
IUPAC-namn oxamsyra
LEDER C(=O)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxamic acid
Smältpunkt ∼205°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1743294
Merck Index 14,6917
Löslighetsinformation Soluble in water 108mg/mL.
Formel vikt 89.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.