Läs mer
Oxaminsyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 11417867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417867 25 g 25g
11407867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16532.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1858.36 SEK
    1668.65 SEK / 25g
    Save 189.71 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 565-73-1 | C2H2NNaO3 | 111,032 g/mol
Natriumoxamat, en hämmare av LDH-C4, förhindrade AR inducerad av lysofosfatidylkolin (LPC) eller NADH. Oxamsyranatriumsalt är ett mjölksyradehydrogenas. Spermiesuspension och cytosolfraktionsaktiviteter hämmades av natriumoxamat. Som cancerceller ofta är beroende av glykolys för ATP produktion har natriumoxamat implikationer som en anticancerförening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumoxamat, en hämmare av LDH-C4, förhindrade AR inducerad av lysofosfatidylkolin (LPC) eller NADH. Oxamsyranatriumsalt är ett mjölksyradehydrogenas. Spermiesuspension och cytosolfraktionsaktiviteter hämmades av natriumoxamat. Som cancerceller ofta är beroende av glykolys för ATP produktion har natriumoxamat implikationer som en anticancerförening.
Löslighet Lösligt i vatten
(10 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-73-1
Molekylformel C2H2NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 111.032
MDL-nummer MFCD00044553
InChI-nyckel RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium oxamate, oxamic acid sodium salt, sodium 2-amino-2-oxoacetate, oxamic acid, sodium salt, sodium amino oxo acetate, acetic acid, aminooxo-, monosodium salt, oxalic acid monoamide sodium salt, acetic acid, 2-amino-2-oxo-, sodium salt 1:1, oxamic acid sodium, lopac-o-2751
PubChem CID 5242
IUPAC-namn natrium; oxamat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])N.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxamic acid sodium salt
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 6538153
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml).
Formel vikt 111.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.