Läs mer
Oxamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxamic Acid |
| CAS | 471-47-6 |
| Molekylformel | C2H3NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Aminooxo-acetic Acid, 2-Amino-2-oxoacetic Acid, Aminooxoacetic Acid, (Aminocarbonyl)-formic Acid, 2-Oxo-glycine, NSC 47001, NSC 49416, NSC 53102, Oxalamic Acid, Oxalic Acid monoamide, Oxamidic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3NO3/c3-1(4)2(5)6/h(H2,3,4)(H,5,6) |
| LEDER | C(=O)(C(=O)O)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.05 |
| Formel vikt | 89.0113 |