Läs mer
Oxamide, 98+%
Produktkod. 11494623
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494623 100 g 100g
11404633 500 g 500g
11414633 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11570.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 471-46-5 | C2H4N2O2 | 88.066 g/mol
Oxamid används som stabilisator för nitrocellulosaberedningar. Den finner också användning i APCP-raketmotorer som ett högpresterande brinnhastighetsdämpare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Oxamid används som stabilisator för nitrocellulosaberedningar. Den finner också användning i APCP-raketmotorer som ett högpresterande brinnhastighetsdämpare.
Löslighet Löslig i etanol, svagt löslig i vatten och
olöslig i dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-46-5
Molekylformel C2H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 88.066
MDL-nummer MFCD00008007
InChI-nyckel YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanediamide, oxalamide, oxamimidic acid, oxalic acid diamide, diaminoglyoxal, oxamid, amid kyseliny stavelove, formimidic acid, 1-carbamoyl, oxamid czech, unii-sbe4m0223e
PubChem CID 10113
ChEBI CHEBI:48248
IUPAC-namn oxamid
LEDER C(=O)(C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxamide
Smältpunkt ∼350°C (decomposition)
Densitet 1.667
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 1743262
Merck Index 14,6918
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,slightly soluble in water and insoluble in diethyl ether.
Formel vikt 88.07
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.