Läs mer
Oxamyl, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15565186 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15565186 1 g 1g
15575186 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15565186 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456140010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 23135-22-0
Molekylformel C7H13N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 219.26
InChI-nyckel KZAUOCCYDRDERY-UITAMQMPSA-N
IUPAC-namn (Z)-[(dimetylkarbamoyl)(metylsulfanyl)metyliden]amino N-metylkarbamat
LEDER CNC(=O)O\N=C(/SC)C(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxamyl
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.26
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxamyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.