Läs mer
Oxamyl, TRC
Produktkod. 30040706
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040706 100 mg
30010081 1 g
30008459 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040706 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO845140100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23135-22-0
Molekylformel C7 H13 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 219.26
Synonym Ethanimidothioic acid, 2-(dimethylamino)-N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-, methyl ester, Oxamimidic acid, N',N'-dimethyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-1-thio-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, methyl-, O-[[[(dimethylcarbamoyl)methylthio]methylene]amino] deriv. (8CI), DPX 1410, DPX 1410L, Du Pont 1410, Methyl 2-(dimethylamino)-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-2-oxoethanimidothioate, NSC 379588, Oxamyl, Oxamyl (pesticide), Thioxamyl, Vydate, Vydate CLV, Vydate G, Vydate L
IUPAC-namn metyl(1Z)-2-(dimetylamino)-N-(metylkarbamoyloxi)-2-oxoetanimidotioat
LEDER CNC(=O)O\N=C(/SC)\C(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxamyl
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-
Formel vikt 219.0678