Läs mer
Oxandrolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxandrolone |
| CAS | 53-39-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H30 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cyclopenta[5,6]naphtho[1,2-c]pyran-2(1H)-one','tetradecahydro-7-hydroxy-4a,6a,7-trimethyl-','(4aS,4bS,6aS,7S,9aS,9bR,11aS)-, 2-Oxa-5α-androstan-3-one','17β-hydroxy-17-methyl- (7CI,8CI), 2-Oxaandrostan-3-one','17-hydroxy-17-methyl-','(5α,17β)-, (17β)-Oxandrolone, 17-Methyl-2-oxa-5α-androstan-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one, 8075CB, Anavar, Lonavar, NSC 67068, Oxandren, Oxandrin, Oxandrolone, Protivar, Provitar, SC 11585, Vasorome |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (1S,3aS,3bR,5aS,9aS,9bS,11aS)-1-hydroxy-1,9a,11a-trimethyl-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9,9b,10,11-dodecahydroindeno[4,5-h]isochromen-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.44 |
| Visa mer |