Läs mer
Oxantel pamoate, MedChemExpress
Produktkod. 16468736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468736 100 mg
1 options
Produktkod. 16468736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1344
MedChemExpress Oxantel pamoate is a widely available dewormer, potently against Trichuris muris and Hookworms.
Oxantel pamoate is a widely available dewormer, potently against Trichuris muris and Hookworms.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxantel pamoate
CAS 68813-55-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H32N2O7
Kvantitet 100 mg
Synonym Oxantel embonate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (82.69 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.OC5=CC=CC(/C=C/C6=NCCCN6C)=C5
Molekylvikt (g/mol) 604.65
Formel vikt 604.65
Procent renhet 98.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation