Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oxaprozin
Produktkod. 16554244 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16554244 25 g
16544244 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16554244 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463530250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 21256-18-8 | C18H15NO3 | 293.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21256-18-8
Molekylformel C18H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 293.32
MDL-nummer MFCD00215977
InChI-nyckel OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 3-(4,5-difenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxaprozin
Smältpunkt 161,0 °C till 165,0 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig. Övrig löslighet: löslig i alkoholer, mycket svårlöslig i eter
Formel vikt 293.32
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxaprozin
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxaprozin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.