Läs mer
Oxaprozin, Mikromol™
Produktkod. 17964336
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17964336 250 mg
1 options
Produktkod. 17964336 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3654.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Oxaprozin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxaprozin
CAS 21256-18-8
Analyt- eller komponentnamn Oxaprozin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H15 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, beta-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
LEDER OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
IUPAC-namn 3-(4,5-difenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 293.32
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 293,1052 g/mol