Läs mer
Oxatomide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxatomide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32) |
| Formel vikt | 426.242 |