Läs mer
MedChemExpress Oxazine 1 perchlorate
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 24796-94-9 |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (117.96 mM∣Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.89 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 95.0% |
| Frakt skick | Room temperature |