Läs mer
Oxazole-4-carbohydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxazole-4-carbohydrazide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-9-2-6-3/h1-2H,5H2,(H,7,8) |
| Formel vikt | 127.0382 |