Läs mer
Oxazole-4-karbohydrazid, TRC
Produktkod. 30383632
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383632 100 mg
30373490 500 mg
30372809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30383632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE588903100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885274-12-4
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.1
LEDER NNC(=O)c1cocn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxazole-4-carbohydrazide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-9-2-6-3/h1-2H,5H2,(H,7,8)
Formel vikt 127.0382