Läs mer
Oxazole-4-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 10471420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10471420 1 g 1g
10097809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430110010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 23012-13-7 | C4H3NR3 | 113,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23012-13-7
Molekylformel C4H3NO3
Molekylvikt (g/mol) 113.07
MDL-nummer MFCD06797151
InChI-nyckel JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-4-carboxylic, 4-oxazolecarboxlic acid, pubchem11025, 4-carboxyoxazole, 4-oxazolecarboxylic acid ep
PubChem CID 14281430
IUPAC-namn 1,3-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER C1=C(N=CO1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 141,0 °C till 144,0 °C
Färg Brun till orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 113.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxazole-4-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.