Läs mer
Oxazole-5-carboxylic acid, 98+%
Produktkod. 15413887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413887 1 g 1g
15423887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30179.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 118994-90-4 | C4H3NO3 | 113.072 g/mol
Dekarboxylativ korskoppling av tiazol och oxazol-5-karboxylsyror med arylhalider har rapporterats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dekarboxylativ korskoppling av tiazol och oxazol-5
-karboxylsyror med arylhalider har rapporterats.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118994-90-4
Molekylformel C4H3NO3
Molekylvikt (g/mol) 113.072
MDL-nummer MFCD04114931
InChI-nyckel QCGMEWVZBGQOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyoxazole, acmc-209a0v, ksc173g8b, 1,3-oxazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 16340557
IUPAC-namn 1,3-oxazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=C(OC=N1)C(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Oxazole-5-carboxylic acid
Smältpunkt ∽245°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 113.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.