Läs mer
Oxazole-5-carboxylic Acid Hydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxazole-5-carboxylic Acid Hydrazide |
| CAS | 885274-30-6 |
| Molekylformel | C4H5N3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-6-2-9-3/h1-2H,5H2,(H,7,8) |
| LEDER | NNC(=O)c1ocnc1 |
| IUPAC-namn | 1,3-oxazole-5-carbohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.1 |
| Formel vikt | 127.0382 |