Läs mer
Oxazole, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30961962
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30961962 10 g 10g
30952795 25 g 25g
30951740 5 g 5g
30951332 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30961962 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14645510g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxazole
CAS 288-42-6
Molekylformel C3H3NO
MDL-nummer MFCD00009751
Kvantitet 10 g
LEDER O1C=NC=C1
Molekylvikt (g/mol) 69.06
Procent renhet 98%