Läs mer
Oxazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384955
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384955 1 g 1g
11394955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18341.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 288-42-6 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Oxazol och dess derivat är aktivt involverade som byggstenar för biokemikalier och läkemedel som flopristin och darglitazon. Det är också involverat i industriella tillämpningar som färgämnen, fluorescerande vitmedel, textilhjälpmedel och plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oxazol och dess derivat är aktivt involverade som byggstenar för biokemikalier och läkemedel som flopristin och darglitazon. Det är också involverat i industriella tillämpningar som färgämnen, fluorescerande vitmedel, textilhjälpmedel och plaster.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-42-6
Molekylformel C3H3NO
Molekylvikt (g/mol) 69.063
MDL-nummer MFCD00009751
InChI-nyckel ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole, unii-fjz20i1lps, fjz20i1lps, oxazol, 1,3-oxazol, pubchem8626, oxazole 1g
PubChem CID 9255
ChEBI CHEBI:35597
IUPAC-namn 1,3-oxazol
LEDER C1=COC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxazole
Smältpunkt -86°C
Densitet 1.05
Kokpunkt 69°C to 70°C
Flampunkt 19°C (66°F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 103851
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formel vikt 69.07
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.