Läs mer
Oxazol, 98+%
Description
Oxazol och dess derivat är aktivt involverade som byggstenar för biokemikalier och läkemedel som flopristin och darglitazon. Det är också involverat i industriella tillämpningar som färgämnen, fluorescerande vitmedel, textilhjälpmedel och plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxazol och dess derivat är aktivt involverade som byggstenar för biokemikalier och läkemedel som flopristin och darglitazon. Det är också involverat i industriella tillämpningar som färgämnen, fluorescerande vitmedel, textilhjälpmedel och plaster.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Oxazole |
| Smältpunkt | -86 °C |
| Densitet | 1.05 |
| Kokpunkt | 69 °C till 70 °C |
| Flampunkt | 19 °C (66 °F) |
| Brytningsindex | 1.427 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2924 |
| Beilstein | 103851 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med alkohol och eter. Lätt blandbar med vatten. |
| Show More |
Safety and Handling
- Oxazole
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Oxazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.