Läs mer
Oxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxazole |
| CAS | 288-42-6 |
| Molekylformel | C3 H3 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H |
| LEDER | o1ccnc1 |
| IUPAC-namn | 1,3-oxazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 69.06 |
| Formel vikt | 69.0215 |