Läs mer
Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 162285-30-5 |
| Molekylformel | C4H7NO3.HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Oxazolidinecarboxylic acid','hydrochloride (1:1) (ACI), oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H |
| LEDER | Cl.O=C(O)C1NCOC1 |
| IUPAC-namn | oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.56 |
| Formel vikt | 153.02 |