Läs mer
Oxazosulfyl, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxazosulfyl |
| CAS | 1616678-32-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxazosulfyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C15 H11 F3 N2 O5 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Benzoxazole, 2-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridinyl]-5-[(trifluoromethyl)sulfonyl]- (ACI), 2-[3-(Ethylsulfonyl)-2-pyridinyl]-5-[(trifluoromethyl)sulfonyl]benzoxazole (ACI), 2-(3-Ethylsulfonyl-2-pyridyl)-5-(trifluoromethylsulfonyl)-1,3-benzoxazole, 2-[3-(Ethanesulfonyl)pyridin-2-yl]-5-(trifluoromethanesulfonyl)benzoxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11F3N2O5S2/c1-2-26(21,22)12-4-3-7-19-13(12)14-20-10-8-9(5-6-11(10)25-14)27(23,24)15(16,17)18/h3-8H,2H2,1H3 |
| LEDER | O=S(=O)(C1=CC=CN=C1C2=NC=3C=C(C=CC3O2)S(=O)(=O)C(F)(F)F)CC |
| IUPAC-namn | 2-(3-ethylsulfonylpyridin-2-yl)-5-(trifluoromethylsulfonyl)-1,3-benzoxazole |
| Visa mer |