Läs mer
Oxkarbazepin, 1 mg/ml i acetonitril, Lipomed
Produktkod. 30463816
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463816 1 ml
1 options
Produktkod. 30463816 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMOXC17511LA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Oxkarbazepin, 1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Analyt- eller komponentnamn Oxcarbazepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
IUPAC-namn 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazepin-11-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 252,0899 g/mol