Läs mer
Oxkarbazepin-D4 (Major), TRC
Produktkod. 30410126
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30410126 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410126 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8692522.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxcarbazepine-D4
CAS 1020719-71-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 2H4 H8 N2 O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Oxcarbazepine D4
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(=O)Cc2c1[2H]
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetradeuterio-6-oxo-5H-benzo[b][1]benzazepine-11-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 256.29
Formel vikt 256.115