Läs mer
Oxkarbazepin EP Förorening C (oxkarbazepinrelaterad USP förening E), Mikromol™
Produktkod. 30052321
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052321 25 mg
30050641 100 mg
30459943 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30052321 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.140025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Oxkarbazepin EP Förorening C (oxkarbazepinrelaterad USP förening E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
CAS 21737-58-6
Analyt- eller komponentnamn 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H11 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 10-Ketoiminodibenzyl (10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine), Oxcarbazepine Imp. C (EP), Oxcarbazepine USP Related Compound E, Oxcarbazepine USP RC E, 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one, Oxcarbazepine Related Compound E, Oxcarbazepine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
LEDER O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC-namn 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-ett
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 209,0841 g/mol