missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxcarbazepine EP Impurity F, Mikromol™

Produktkod. 30052358
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052358 25 mg
30051981 100 mg
30461276 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052358 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0637.100025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Oxcarbazepine EP Impurity F
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride
CAS 28721-08-6
Analyt- eller komponentnamn 10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H12 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride
InChI formel InChI=1S/C16H12ClNO2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3
LEDER COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)Cl)c3ccccc13
IUPAC-namn 5-methoxybenzo[b][1]benzazepine-11-carbonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 286
Kvantitet 25 mg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.