missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxcarbazepine EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivning
Oxcarbazepine EP Impurity F, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride |
| CAS | 28721-08-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H12 Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)Cl)c3ccccc13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?