Läs mer
Oxkarbazepin, Lipomed
Produktkod. 30458615
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30458615 100 mg
1 options
Produktkod. 30458615 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMOXC1751100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Oxkarbazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Analyt- eller komponentnamn Oxcarbazepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
IUPAC-namn 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazepin-11-karboxamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 252,0899 g/mol