Läs mer
Oxeladin citrate, MedChemExpress
Produktkod. 16488686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488686 100 mg
1 options
Produktkod. 16488686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1216
MedChemExpress Oxeladin citrate is a cough suppressant, is a highly potent and effective drug used to treat all types of cough of various etiologies.
Oxeladin citrate is a cough suppressant, is a highly potent and effective drug used to treat all types of cough of various etiologies.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxeladin citrate
CAS 52432-72-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H41NO10
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (94.77 mM)
LEDER O=C(OCCOCCN(CC)CC)C(CC)(CC)C1=CC=CC=C1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 527.6
Formel vikt 527.6
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation