Läs mer
Oxeladin N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 30050043
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30050043 10 mg
1 options
Produktkod. 30050043 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0547.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxeladin N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxeladin N-Oxide
CAS 1812854-79-7
Analyt- eller komponentnamn Oxeladin N-Oxide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C20 H33 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxeladin N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H33NO4/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)25-17-16-24-15-14-21(23,7-3)8-4/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3
LEDER CCC(CC)(C(=O)OCCOCC[N+]([O-])(CC)CC)c1ccccc1
IUPAC-namn N,N-diethyl-2-[2-(2-ethyl-2-phenylbutanoyl)oxyethoxy]ethanamine oxide
Molekylvikt (g/mol) 351.48
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 351.241 g/mol