Läs mer
Oxetane-3-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 15494028
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494028 250 mg 250mg
15404038 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57578.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 114012-41-8 | C4H6O3 | 102,089 g/mol
Oxetan-3-karboxylsyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Oxetan-3-karboxylsyra är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. . Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114012-41-8
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.089
MDL-nummer MFCD08669505
InChI-nyckel UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanecarboxylic acid, 3-oxetanecarboxylicacid, acmc-20ahnr, oxetane-3-carboxylc acd, oxetane-3-carboxylicacid
PubChem CID 19847174
IUPAC-namn oxetan-3-karboxylsyra
LEDER C1C(CO1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxetane-3-carboxylic acid
Densitet 1.374
Kokpunkt 244 °C
Flampunkt 115 °C (239 °F)
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 102.09
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.