Läs mer
Oxethazaine, MedChemExpress
Beskrivning
Oxethazaine (Oxetacaine), a precursor of phentermine acidic, is an acid-resistent and orally active analgesic agent. Oxethazaine (Oxetacaine) has the potential for the relief of pain associated with peptic ulcer disease or esophagitis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxethazaine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 126-27-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H41N3O3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Oxetacaine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.92 mM) |
| Visa mer |