Läs mer
Oxethazaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxetacaine |
| CAS | 126-27-2 |
| Molekylformel | C28 H41 N3 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acetamide','2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[N-(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)-N-methyl-, Acetamide','2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[N-(α,α-dimethylphenethyl)-N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[(2-Hydroxyethyl)imino]bis[N-(α,α-dimethylphenethyl)-N-methylacetamide], 2-Di(N-methyl-N-phenyl-tert-butyl-carbamoylmethyl)aminoethanol, Betalgil, FH 099, Mucoxin, Oxaine, Oxetacaine, Oxethazaine, Storocain, Storocaine, Topicain, Wy 806 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H41N3O3/c1-27(2,19-23-13-9-7-10-14-23)29(5)25(33)21-31(17-18-32)22-26(34)30(6)28(3,4)20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,32H,17-22H2,1-6H3 |
| LEDER | CN(C(=O)CN(CCO)CC(=O)N(C)C(C)(C)Cc1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[2-hydroxyethyl-[2-[methyl-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)amino]-2-oxoethyl]amino]-N-methyl-N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.64 |
| Formel vikt | 467.3148 |