Läs mer
Oxfendazol (Fenbendazolsulfoxid), LoGiCal
Produktkod. 30460754
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460754 10 mg
1 options
Produktkod. 30460754 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0518.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxfendazole
CAS 53716-50-0
Analyt- eller komponentnamn Oxfendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn metyl N-[5-(bensensulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 315.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 315,0678 g/mol