Läs mer
Oxfendazol-sulfon 100 μg/ml i acetonitril: Dimetylsulfoxid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311376
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311376 1 ml
1 options
Produktkod. 30311376 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15783010DL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbendazole Sulfone
CAS 54029-20-8
Analyt- eller komponentnamn Fenbendazole Sulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn metyl N-[5-(bensensulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/dimetylsulfoxid
Molekylvikt (g/mol) 331.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 331,0627 g/mol