Läs mer
Oxfendazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 17505585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17505585 1 g
17515585 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17505585 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469210010
Kemiska identifierare
CAS 53716-50-0
Molekylformel C15H13N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 315.35
MDL-nummer 00801063
InChI-nyckel BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn metyl N-[6-(bensensulfinyl)-lH-1,3-bensodiazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxfendazole
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver/Kristaller
Färg Vit till ljusgul till beige
Merck Index 13-7004
Kvantitet 1 g