Läs mer
Oxfendazol, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7238576 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17505585
Brand: Thermo Scientific Acros 469210010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 53716-50-0
Molekylformel C15H13N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 315.35
MDL-nummer 00801063
InChI-nyckel BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn metyl N-[6-(bensensulfinyl)-lH-1,3-bensodiazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxfendazole
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver/Kristaller
Färg Vit till ljusgul till beige
Merck Index 13-7004
Kvantitet 1 g