Läs mer
WTW™ Oxi 3205 e vattentät mätare för upplöst syre
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10014213
Change view
Batterityp:
Fyra AA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batterityp unitSize
10014213 Fyra AA Varje
1 options
Produktkod. 10014213 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 2BA100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Oxi 3205 är en lättanvänd, robust och vattentät bärbar mätare för mätning av löst syre
Mätning av löst syre - riktigt enkelt: De Oxi 3205 är en lättanvänd, robust och vattentät bärbar mätare för mätning av löst syre, dvs i ytvatten, i avloppsreningsverk och i fiskodlingstillämpningar. Den är lämplig för galvaniska syresensorer CellOx™ och DurOx™ serie; den justerbara salthalten kompenserar för salthalten vid mätning av havsvatten och tillåter korrekta mätvärden. Resultaten kan visas antingen som mättnad eller koncentration.
  • Bakgrundsbelyst grafisk display
  • Automatisk barometertryckskompensation
  • Vattentät (IP 67) och robust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Barometrisk tryckkorrigering Automatisk från 500 till 1100 mbar
För användning med (applikation) För utmanande mätningar i fält och anläggning, t.ex. vatten/avloppsvattenanalys, kemisk/läkemedelsindustri m.m.
Tryckområde 0,0 till 200, 0 till 1250 mbar
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Visningstyp Bakgrundsbelyst grafisk LCD
Certifikat och efterlevnad CE
IP-betyg IP-66/67
Mått (L x B x H) 7 x 3,12 x 2,25 tum.
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH uppladdningsbara batterier
Tryckupplösning 0.1, 1
Sondtyp Galvanisk
Räckvidd (DO) 0,00 till 90 mg/L
Upplösning (DO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor Manuell inmatning, automatisk korrigering från 0 till 35 ppt
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +50 °C
Batteritid Upp till 1000h.
Batterityp Fyra AA
Längd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Höjd (metrisk) 5.5 cm
Noggrannhet (DO) ±0,5 %