Läs mer
Oxibendazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318128
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318128 1 ml
1 options
Produktkod. 30318128 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15784000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxibendazole
CAS 20559-55-1
Analyt- eller komponentnamn Oxibendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H15 N3 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, SKF-30310
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
LEDER CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC-namn metyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 249.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 249,1113 g/mol