Läs mer
Oxibendazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 17515555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17515555 1 g
17525555 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17515555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468810010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 20559-55-1
Molekylformel C12H15N3O3
Molekylvikt (g/mol) 249.27
MDL-nummer 00133728
InChI-nyckel RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metyl N-(6-propoxi-lH-1,3-bensodiazol-2-yl)karbamat
LEDER CCCOC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxibendazole
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Vit till Beige
Merck Index 13-7005
Löslighet Insoluble in water
Kvantitet 1 g