Läs mer
Oxibendazol, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7238589 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 17515555
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 20559-55-1
Molekylformel C12H15N3O3
Molekylvikt (g/mol) 249.27
MDL-nummer 00133728
InChI-nyckel RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metyl N-(6-propoxi-lH-1,3-bensodiazol-2-yl)karbamat
LEDER CCCOC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxibendazole
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Vit till Beige
Merck Index 13-7005
Löslighet Insoluble in water
Kvantitet 1 g