Läs mer
Oxibendazol, TRC
Produktkod. 30420261
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30420261 100 mg
1 options
Produktkod. 30420261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO846650100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxibendazole
CAS 20559-55-1
Molekylformel C12 H15 N3 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Carbamic acid','N-(6-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-','methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid','5-propoxy-','methyl ester (8CI), Carbamic acid','(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-','methyl ester (9CI), 5-Propoxy-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Anthelcide EQ, Loditac, Methyl (5-n-propoxy-2-benzimidazolyl)carbamate, Methyl 5-propoxybenzimidazole-2-carbamate
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
LEDER CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC-namn metyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 249.27
Formel vikt 249.1113