Läs mer
Oxiconazole nitrate, MedChemExpress
Beskrivning
Oxiconazole nitrate is also a highly efficacious activator of CYP3A4 transactivation, which could be antagonized by Rifampicin (HY-B0272) in a competitive manner. Oxiconazole nitrate exhibits inhibitory effect against colorectal cancer (CRC) via peroxiredoxin-2 (PRDX2)-mediated autophagy arrest.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxiconazole nitrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 64211-46-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14Cl4N4O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ro 13-8996 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.19 mM) |
| Visa mer |