Läs mer
Oxidationsreagens 0,05 M jod i 90/10 pyridin/vatten (v/v), BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
Beskrivning
- Speciellt bearbetad och renad till exakta specifikationer, säkerställer enastående synteseffektivitet
- Idealisk för oligonukleotidsyntes oavsett tillämpning
- Alla lösningsmedel och reagenser filtreras (0,2 mikron för oxidationsreagens och 0,1 mikron för alla andra reagens) för att minimera kontaminering av partiklar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxidation reagent |
| Smältpunkt | −42,2 °C |
| CAS | 7553-56-2 |
| Färg | Färglös till gul |
| CAS Max % | 0.013 |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Förpackning | GL45 glasflaska |
| Fysisk form | Klar vätska |
| Produktlinje | BioSyn |
| Kokpunkt | 115,25 °C (1,013 hPa) |
Kok- och smältpunktstemperaturer baseras på den fysiska huvudkomponenten.