Beskrivning
Burdick& Jackson® BioSyn® reagenser& lösningsmedel för DNA/RNA-syntes
- Honeywell Burdick& Jackson® BioSyn® Lösningsmedel och reagens är specifikt bearbetade och renade till exakta specifikationer, vilket säkerställer enastående synteseffektivitet
- idealisk för oligonukleotidsyntes oavsett applikation
- Alla lösningsmedel och reagens filtreras (0,2 mikron för oxidationsreagens och 0,1 mikron för alla andra reagens) för att minimera kontaminering av partiklar
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7553-56-2, 109-99-9, 7732-18-5, 110-86-1 |
| CAS Max % | 0.50%, 67.20%, 10.90%, 21.40% |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Flampunkt | -15°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Flytande, klar |
| Anteckningar om renhetsgrad | Oxidation reagents |
| Kokpunkt | 66°C |