Läs mer
Oxidationsreagens, Solstice
Produktkod. 16865421
Change view
4X2,5L GLASFLASKA
Produktkod.
16865421 4X2,5L GLASFLASKA
1 options
Produktkod. 16865421 Leverantör Fluka Leverantörsnummer BR6634X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27855.00 SEK
    11931.60 SEK / Paket med 4
    Save 15923.40 SEK
    57% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
BioSyn™ , lämplig för användning med DNA/RNA-syntesinstrument, 0,02M jod i 78/20/2 THF/pyridin/vatten (v/v)
Solstice BioSyn™-reagenser och lösningsmedel för DNA-/RNA-syntes
  • Solstice BioSyn™-lösningsmedel och -reagenser är särskilt bearbetade och renade enligt strikta specifikationer, vilket säkerställer enastående synteseffektivitet
  • idealiska för oligonukleotidsyntes oavsett tillämpning
  • Alla lösningsmedel och reagenser filtreras (0,2 mikrometer för oxidationsreagenser och 0,1 mikrometer för alla övriga reagenser) för att minimera partikelkontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 109-99-9, 110-86-1, 7732-18-5, 7553-56-2
CAS Max % 78.00%, 20.00%, 2.00%, 0.20%
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt -15 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Flytande, klar
Anteckningar om renhetsgrad Oxidationsreagenser
Kokpunkt 66 °C