Läs mer
Velp Scientifica™ OXITEST oxidationsstabilitetsreaktor
BIOPHARMA
Produktkod. 11743479 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11743479 1 Varje
1 options
Produktkod. 11743479 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F30900248
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ger högkvalitativ mervärdesinformation om oxidativ stabilitet i livsmedel, oljor och fetter. Velp Scientifica™ OXITEST oxidationsstabilitetsreaktor är en innovativ lösning som kontrolleras av den kraftfulla OXISoft™ .
  • Förutsägelse av den oxidativa stabiliteten under hållbarhetsstudier
  • Testar produkten vid definierade tidsintervall; bygger en experimentell kurva
  • Utvärdering av förvaringsvillkorens lämplighet
  • Utvärdering av bästa förpackningslösningen
  • Jämförelse av den oxidativa stabiliteten hos olika utformningar för matberedningar
  • Utvärdering av den oxidativa stabiliteten hos vegetabiliska oljor av olika botaniskt ursprung
  • Utvärdering av effektiviteten av antioxidanter
  • Information om produktoxidation när oxidationsflexen inte är synlig
  • Särskilt användbart för produkter med låg fetthalt (4–5 %)
  • Produktoxidation kan uppnås genom att kombinera OXITEST med GC
  • Oxidativt stabilitetstest av inkommande råmaterial och utgående färdiga produkter
  • Intuitiv OXISoft™-programvara–, lätt att lära sig och använda
  • Övertrycksventil
  • Larm för skadad sond och temperatur utanför intervall
  • Val av språk för hanteringsprogramvaran
  • Ingen provberedning– arbetar med hela provet (inklusive fett)
  • Dubbla kammare för dubbel- eller parallell analys
  • Hantera upp till 4 OXITEST med samma programvara
  • Oförstörbara provhållare och kammare av titan
  • Hermetisk, förseglad förslutning av kamrarna
Specifikationer
För användning med (applikation) Test av livsmedel och foder, kemikalier, kosmetika, smörjmedel
Kvantitet 1