Läs mer
Haldenwanger™ Oxid keramisk Alsint konisk platt bottendegel
Kapacitet (metrisk):
270 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Oxid keramik |
| Kapacitet (metrisk) | 270 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 65mm |
| Produkttyp | Alsint Crucible |
| Form | Cylinder |